Tlačiť
(-)-Shikimic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5375-10MG S5375-1G S5375-5G
SIALS5375-10MGEA 38.73 EUR
SIALS5375-10MG SIALS5375-1G SIALS5375-5G
(-)-Shikimic acid, Sigma-Aldrich®
(-)-Shikimic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Mw: 174.15
Číslo MDL: MFCD00066278
Číslo CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2