Tlačiť
(-)-Shikimic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
132700010 132700050
ACRO132700010EA 125.78 EUR
ACRO132700010 ACRO132700050
(-)-Shikimic acid 98%
(-)-Shikimic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Mw: 174.15
Teplota tavenia: 185…191 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066278
Číslo CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 191 °C
Specific optical rotation -170° to -185° (20 °C, 589 nm) (C=2, H2O)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %