Tlačiť
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T27502-100G T27502-10G
SIALT27502-100GEA 300.04 EUR
SIALT27502-100G SIALT27502-10G
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂S
Číslo MDL: MFCD00005212
Číslo CAS: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3