Tlačiť
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
A15033.09 A15033.18 A15033.30
A15033.09EA 43.32 EUR
A15033.09 A15033.18 A15033.30
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid ≥98%
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 34592-47-7 Molecular Formula: C4H7NO2S Formula Weight: 133.17 Melting Point: 192-200° dec. Beilstein Reference: 81065 Merck Reference: 14,9445 Optical Rotation: -141° (c=1.3 in water) UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005212
Vzorec: C₄H₇NO₂S
Teplota tavenia: 192…200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005212
Číslo CAS: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9445