Tlačiť
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
138640250 138641000 138640100
ACRO138640250EA 79.42 EUR
ACRO138640250 ACRO138641000 ACRO138640100
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid 98%
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂S
Teplota tavenia: 203 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005212
Číslo CAS: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -136° to -144° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %