Tlačiť
tert-Butyl hydroperoxide 70% ≥70%, Luperox® TBH70X, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: TBHP
M-Clarity™ quality level = MQ200
458139-100ML 458139-1L 458139-25ML 458139-4L 458139-18L
SIAL458139-100MLEA 92.66 EUR
SIAL458139-100ML SIAL458139-1L SIAL458139-25ML SIAL458139-4L SIAL458139-18L
tert-Butyl hydroperoxide 70% ≥70%, Luperox® TBH70X, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl hydroperoxide
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Teplota varu: 96,2 °C
Hustota: 0,93 g/mL (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002130
Číslo CAS: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
OSN: 3109
ADR: 5.2,