Tlačiť
tert-Butyl hydroperoxide 70%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
180340050 180342500 180345000 180340025 180340100
ACRO180340050EA 31.57 EUR
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000 ACRO180340025 ACRO180340100
tert-Butyl hydroperoxide 70%
tert-Butyl hydroperoxide
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Teplota varu: 96 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 0,937
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002130
Číslo CAS: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
OSN: 3109
ADR: 5.2,
Merck Index: 14,1570
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)