Tlačiť
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W320900-100G-K W320900-1KG-K
SIALW320900-100G-KEA 297.23 EUR
SIALW320900-100G-K SIALW320900-1KG-K
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₆OS
Číslo MDL: MFCD00005434
Číslo CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6