Tlačiť
Bismuth antimonide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17014.09 A17014.18
A17014.09EA 95.73 EUR
A17014.09 A17014.18
Bismuth antimonide 99%
Bismuth antimonide
Purity: 99.99% CAS No.: 12323-19-2 Molecular Formula: BiSb Formula Weight: 330.73 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00014196
Vzorec: BiSb
Mw: 330.74
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014196
Číslo CAS: 12323-19-2
OSN: 1549
ADR: 6.1 III