Tlačiť
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dilithium tetrachlorocuprate
M-Clarity™ quality level = MQ100
224308-100ML 224308-800ML
SIAL224308-100MLEA 119.94 EUR
SIAL224308-100ML SIAL224308-800ML
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lithium tetrachlorocuprate
Vzorec: Cl₄CuLi₂
Číslo MDL: MFCD00011081
Číslo CAS: 15489-27-7
OSN: 2056
ADR: 3,II