Tlačiť
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dilithium tetrachlorocuprate
20620.AE 20620.AP
20620.AEEA 162.45 EUR
20620.AE 20620.AP
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Lithium tetrachlorocuprate
CAS No.: 15489-27-7 Molecular Formula: Li2CuCl4 Formula Weight: 219.24 Physical Form: Liquid Density: 0.910 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Dark orange UN No.: 2056 MDL No.: MFCD00011081
Vzorec: Cl₄CuLi₂
Hustota: 0,910
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011081
Číslo CAS: 15489-27-7
OSN: 2056
ADR: 3,II