Tlačiť
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dilithium tetrachlorocuprate
407830250 407831000 407835000
ACRO407830250EA 58.97 EUR
ACRO407830250 ACRO407831000 ACRO407835000
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Lithium tetrachlorocuprate
Vzorec: Cl₄CuLi₂
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011081
Číslo CAS: 15489-27-7
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear orange to red-brown Solution
Titration Argentometric 0.09 to 0.12 M
Titration with NaOH ≥95 %