Tlačiť
1,4-Phenylenediacetic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16036.03 A16036.06
A16036.03EA 33.17 EUR
A16036.03 A16036.06
1,4-Phenylenediacetic acid ≥97%
1,4-Phenylenediacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 7325-46-4 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Odour: Odourless Melting Point: 252-256° Beilstein Reference: 1960342 MDL No.: MFCD00004354
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Teplota tavenia: 252…256 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004354
Číslo CAS: 7325-46-4
EINECS: 230-801-2