Tlačiť
1,3-Phenylenediacetic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
A11429.14 A11429.04 A11429.09
A11429.14EA 346.97 EUR
A11429.14 A11429.04 A11429.09
1,3-Phenylenediacetic acid ≥97%
1,3-Phenylenediacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 19806-17-8 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Odour: Odourless Melting Point: 172-178° Beilstein Reference: 2616749 MDL No.: MFCD00004341
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Teplota tavenia: 172…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004341
Číslo CAS: 19806-17-8
EINECS: 243-332-3