Tlačiť
Thiazolidine-2-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1,3-thiazolidine, 1,3-Thiazolane-2-carboxylic acid
A11564.06 A11564.14
A11564.06EA 68.19 EUR
A11564.06 A11564.14
Thiazolidine-2-carboxylic acid ≥97%
Thiazolidine-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 16310-13-7 Molecular Formula: C4H7NO2S Formula Weight: 133.17 Melting Point: ca 184° dec. Beilstein Reference: 112783
Vzorec: C₄H₇NO₂S
Teplota tavenia: ∼ 184 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068005
Číslo CAS: 65126-70-7