Thiazolidine-2-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1,3-thiazolidine, 1,3-Thiazolane-2-carboxylic acid
A11564.06
A11564.14
A11564.06EA
68.19
EUR
A11564.06
A11564.14
Thiazolidine-2-carboxylic acid ≥97%
Thiazolidine-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 16310-13-7
Molecular Formula: C4H7NO2S
Formula Weight: 133.17
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 112783
Vzorec:
C₄H₇NO₂S Teplota tavenia: ∼ 184 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00068005 Číslo CAS: 65126-70-7 |