Tlačiť
2,4-Thiazolidinedione 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
159490250 159491000
ACRO159490250EA 88.65 EUR
ACRO159490250 ACRO159491000
2,4-Thiazolidinedione 99%
2,4-Thiazolidinedione
Vzorec: C₃H₃NO₂S
Teplota varu: 178…179 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: 123…126 °C
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005478
Číslo CAS: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
HPLC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm