Tlačiť
Benzeneseleninic anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
199710050 199710250
ACRO199710050EA 184.52 EUR
ACRO199710050 ACRO199710250
Benzeneseleninic anhydride 98%
Benzeneseleninic anhydride
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃Se₂
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001991
Číslo CAS: 17697-12-0
EINECS: 241-701-3
OSN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %