Tlačiť
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate for synthesis
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14729.0050 8.14729.0250
8.14729.0050EA 0 EUR
8.14729.0050 8.14729.0250
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate for synthesis
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate
Vzorec: C₆H₅KO₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007475
Číslo CAS: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 250 - 251 °C
Molar Mass 228.27 g/mol