Tlačiť
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid potassium sal, Hydroquinonesulphonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulphonate
L08406.22 L08406.36
L08406.22EA 49.27 EUR
L08406.22 L08406.36
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate 98
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate
Purity: 98+% CAS No.: 21799-87-1 Molecular Formula: C6H5KO5S Formula Weight: 228.27 Melting Point: ca 251° dec. Beilstein Reference: 5187027
Vzorec: C₆H₅KO₅S
Mw: 228.27
Teplota tavenia: ∼ 251 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007475
Číslo CAS: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7