Tlačiť
2,4-Diaminophenol dihydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
A17697.14 A17697.22
A17697.14EA 49.34 EUR
A17697.14 A17697.22
2,4-Diaminophenol dihydrochloride ≥98%
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 137-09-7 Molecular Formula: C6H8N2O.2HCl Formula Weight: 197.07 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 3913728 Merck Reference: 14,2983 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012979
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012979
Číslo CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2983