Tlačiť
2,4-Diaminophenol dihydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
212840250 212841000
ACRO212840250EA 56.56 EUR
ACRO212840250 ACRO212841000
2,4-Diaminophenol dihydrochloride 98%
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Teplota tavenia: 222 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012979
Číslo CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %