Tlačiť
Sulphathiazole for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulphonamide, N1-2-Thiazolylsulphanilamid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21112.0005 8.21112.0250
8.21112.0005EA 38.71 EUR
8.21112.0005 8.21112.0250
Sulphathiazole for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sulfathiazole
Vzorec: C₉H₉N₃O₂S₂
Číslo MDL: MFCD00005319
Číslo CAS: 72-14-0
EINECS: 200-771-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.5 g/l (25 °C)
Melting Point 199 - 202 °C
Molar Mass 255.3 g/mol
Synonyms Sulfathiazol
Hill Formula C9H9N3O2S2