Tlačiť
Sulphathiazole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulphonamide, N1-2-Thiazolylsulphanilamid
A10727.22 A10727.36
A10727.22EA 100.68 EUR
A10727.22 A10727.36
Sulphathiazole ≥99%
Sulfathiazole
Purity: 99% CAS No.: 72-14-0 Molecular Formula: C9H9N3O2S2 Formula Weight: 255.32 Melting Point: 200-203° Merck Reference: 14,8943 MDL No.: MFCD00005319
Short-acting antimicrobial topical sulfa drug
Vzorec: C₉H₉N₃O₂S₂
Teplota tavenia: 200…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005319
Číslo CAS: 72-14-0
EINECS: 200-771-5
Merck Index: 14,8943