Trimellitic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23003.30
B23003.A1
B23003.30EA
39.23
EUR
B23003.30
B23003.A1
Trimellitic anhydride ≥97%
Trimellitic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 552-30-7
Molecular Formula: C9H4O5
Formula Weight: 192.13
Flash Point: 227°(440°F)
Melting Point: 165-169°
Boiling Point: 240-245°/14mm
Beilstein Reference: 9394
Merck Reference: 14,9703
MDL No.: MFCD00005925
Vzorec:
C₉H₄O₅ Teplota varu: 240…245 °C (14 mmHg) Teplota tavenia: 165…169 °C Hustota: 1,540 Teplota vzplanutia: 227 °C (440 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005925 Číslo CAS: 552-30-7 EINECS: 209-008-0 Merck Index: 14,9703 |