Tlačiť
Trimellitic anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
105370010 105372500
ACRO105370010EA 101.48 EUR
ACRO105370010 ACRO105372500
Trimellitic anhydride 97%
Trimellitic anhydride
Vzorec: C₉H₄O₅
Teplota tavenia: 164…169 °C
Teplota vzplanutia: 227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005925
Číslo CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Assay ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes