Tlačiť
Procaine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9879-100G P9879-250G P9879-50G
SIALP9879-100GEA 105.5 EUR
SIALP9879-100G SIALP9879-250G SIALP9879-50G
Procaine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Procaine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
Číslo MDL: MFCD00013000
Číslo CAS: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III