Tlačiť
Procaine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
207311000 207315000
ACRO207311000EA 86.24 EUR
ACRO207311000 ACRO207315000
Procaine hydrochloride 99%
Procaine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
Teplota tavenia: 154…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013000
Číslo CAS: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 5.0 to 6.5 (2 % w/v in water)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %