Tlačiť
Trimellitic anhydride chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonyl chloride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid 1,2-anhydride 4-chloride
L14382.14 L14382.22
L14382.14EA 43.72 EUR
L14382.14 L14382.22
Trimellitic anhydride chloride ≥98%
Trimellitic anhydride chloride
Purity: 98% CAS No.: 1204-28-0 Molecular Formula: C9H3ClO4 Formula Weight: 210.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 67-69° Beilstein Reference: 610823 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005924
Vzorec: C₉H₃ClO₄
Mw: 210.57
Teplota tavenia: 67…69 °C
Číslo MDL: MFCD00005924
Číslo CAS: 1204-28-0
EINECS: 214-874-8
OSN: 3261
ADR: 8 II