Tlačiť
Succinylsulphathiazole
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: N4-Succinyl-N-(2-thiazolyl)sulphanilamide, 4-(Succinylamino)-N-(2-thiazolyl)benzenesulphonamide, 4-Oxo-4-((4-(N-(thiazol-2-yl)sulphamoyl)phenyl)amino)butanoic acid
0210297680 0210297690
ICNA0210297680EA 135.58 EUR
ICNA0210297680 ICNA0210297690
Succinylsulphathiazole
Succinylsulphathiazole
Vzorec: C₁₃H₁₃N₃O₅S₂
Číslo MDL: MFCD00022437
Číslo CAS: 116-43-8
EINECS: 204-141-0