Tlačiť
Disodium fumarate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
F1506-100G F1506-25G F1506-500G
SIALF1506-100GEA 56.96 EUR
SIALF1506-100G SIALF1506-25G SIALF1506-500G
Disodium fumarate, Sigma-Aldrich®
Disodium fumarate
Vzorec: C₄H₂Na₂O₄
Číslo MDL: MFCD00064567
Číslo CAS: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7