Tlačiť
Disodium fumarate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20584.0100 8.20584.0500 8.20584.1000
8.20584.0100EA 40.51 EUR
8.20584.0100 8.20584.0500 8.20584.1000
Disodium fumarate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Disodium fumarate
Vzorec: C₄H₂Na₂O₄
Číslo MDL: MFCD00064567
Číslo CAS: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 228 g/l (25 °C)
Molar Mass 160.04 g/mol
pH 7 - 8 (50 g/l, H2O)
Synonyms Fumaric acid disodium salt
Hill Formula C4H2Na2O4
Chemical Formula NaOOCCH=CHCOONa