Tlačiť
Disodium fumarate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
A11276.0E A11276.22 A11276.36
A11276.0EEA 486.68 EUR
A11276.0E A11276.22 A11276.36
Disodium fumarate ≥98%
Disodium fumarate
Purity: 98% CAS No.: 17013-01-3 Molecular Formula: C4H2Na2O4 Formula Weight: 160.04 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00064567
Vzorec: C₄H₂Na₂O₄
Mw: 160.04
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064567
Číslo CAS: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7