Disodium fumarate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
A11276.0E
A11276.22
A11276.36
A11276.0EEA
486.68
EUR
A11276.0E
A11276.22
A11276.36
Disodium fumarate ≥98%
Disodium fumarate
Purity: 98%
CAS No.: 17013-01-3
Molecular Formula: C4H2Na2O4
Formula Weight: 160.04
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00064567
Vzorec:
C₄H₂Na₂O₄ Mw: 160.04 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064567 Číslo CAS: 17013-01-3 EINECS: 241-087-7 |