Tlačiť
Disodium fumarate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
215530050 215531000 215535000
ACRO215530050EA 25.39 EUR
ACRO215530050 ACRO215531000 ACRO215535000
Disodium fumarate 98%
Disodium fumarate
Vzorec: C₄H₂Na₂O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064567
Číslo CAS: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %