Tlačiť
Bis(methylthio)methane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W387800-100G-K W387800-1KG-K W387800-2.5KG-
SIALW387800-100G-KEA 166.87 EUR
SIALW387800-100G-K SIALW387800-1KG-K SIALW387800-2.5KG-
Bis(methylthio)methane, Sigma-Aldrich®
Bis(methylthio)methane
Vzorec: C₃H₈S₂
Číslo MDL: MFCD00008564
Číslo CAS: 1618-26-4
EINECS: 216-577-9