Bis(methylthio)methane ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19706.06
A19706.14
A19706.06EA
38.27
EUR
A19706.06
A19706.14
Bis(methylthio)methane ≥99%
Bis(methylthio)methane
Purity: 99%
CAS No.: 1618-26-4
Molecular Formula: CH3SCH2SCH3
Formula Weight: 108.23
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 146-147°
Beilstein Reference: 1731143
Merck Reference: 14,1256
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008564
Vzorec:
C₃H₈S₂ Teplota varu: 146…147 °C Hustota: 1,059 Teplota vzplanutia: 43 °C (109 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008564 Číslo CAS: 1618-26-4 EINECS: 216-577-9 ADR: 3,III Merck Index: 14,1256 |