Tlačiť
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0632-100G T0632-25G T0632-500G
SIALT0632-100GEA 214.6 EUR
SIALT0632-100G SIALT0632-25G SIALT0632-500G
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate), Sigma-Aldrich®
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate)
Vzorec: HSCH₂COONa
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00043386
Číslo CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4