Tlačiť
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
148890500 148890010 148892500
ACRO148890500EA 97.34 EUR
ACRO148890500 ACRO148890010 ACRO148892500
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate) 98%
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate)
Vzorec: HSCH₂COONa
Mw: 114.1
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00043386
Číslo CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
OSN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Elemental Analysis 11.41 to 11.99 % (N)