Tlačiť
α-Ketoglutaric acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
K2010-100G K2010-25G K2010-5G
SIALK2010-100GEA 740.07 EUR
SIALK2010-100G SIALK2010-25G SIALK2010-5G
α-Ketoglutaric acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Vzorec: C₅H₅NaO₅
Číslo MDL: MFCD00064196
Číslo CAS: 22202-68-2
EINECS: 244-836-6