Tlačiť
α-Ketoglutaric acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
K1875-1G K1875-100G K1875-1KG K1875-25G K1875-5G
SIALK1875-1GEA 50.94 EUR
SIALK1875-1G SIALK1875-100G SIALK1875-1KG SIALK1875-25G SIALK1875-5G
α-Ketoglutaric acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Vzorec: C₅H₅NaO₅
Číslo MDL: MFCD00064196
Číslo CAS: 22202-68-2
EINECS: 244-836-6