Tlačiť
(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-((4-Chlorophenyl)thio)acetic acid
L08583.09 L08583.18
L08583.09EA 67.79 EUR
L08583.09 L08583.18
(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
(4-Chlorophenylthio)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 3405-88-7 Molecular Formula: C8H7ClO2S Formula Weight: 202.66 Melting Point: 104-107° Beilstein Reference: 1871569
Vzorec: C₈H₇ClO₂S
Teplota tavenia: 104…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021762
Číslo CAS: 3405-88-7