Tlačiť
Allyl chloroformate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221740500 221741000
ACRO221740500EA 169.68 EUR
ACRO221740500 ACRO221741000
Allyl chloroformate 97%
Allyl chloroformate
Vzorec: C₄H₅ClO₂
Teplota varu: 109…110 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,13 g/cm³
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000648
Číslo CAS: 2937-50-0
EINECS: 220-916-6
OSN: 1722
ADR: 6.1,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %