Tlačiť
Calcium thioglycolate trihydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Calcium mercaptoacetate trihydrate, Calcium thioglycolate trihydrate, Calcium bis(mercaptoacetate) trihydrate, Mercaptoacetic acid calcium salt trihydrate
367031000 367035000
ACRO367031000EA 41.32 EUR
ACRO367031000 ACRO367035000
Calcium thioglycolate trihydrate 99%
Calcium thioglycolate trihydrate
Vzorec: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Teplota tavenia: 270…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150707
Číslo CAS: 65208-41-5
EINECS: 212-402-5
OSN: 3263
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %