Tlačiť
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
271250500 271250050
ACRO271250500EA 97.07 EUR
ACRO271250500 ACRO271250050
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate 99%
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Vzorec: C₅H₄O₅·2Na·2H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150702
Číslo CAS: 305-72-6
EINECS: 206-167-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 12 % to 16 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm