Tlačiť
Potassium-tert-butoxide 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
328650-2L 328650-500ML 328650-50ML
SIAL328650-2LEA 1181.71 EUR
SIAL328650-2L SIAL328650-500ML SIAL328650-50ML
Potassium-tert-butoxide 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Číslo MDL: MFCD00012162
Číslo CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3