Tlačiť
Potassium-tert-butoxide 1 M in THF, AcroSeal®, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
371221000 371220010 371220025
371221000.EA 298.03 EUR
371221000. 371220010. 371220025.
Potassium-tert-butoxide 1 M in THF, AcroSeal®, pure
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Hustota: 0,902 g/cm³
Teplota vzplanutia: –19 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012162
Číslo CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
OSN: 2920
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M