DL-Panthenol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B25114.18
B25114.30
B25114.18EA
54.55
EUR
B25114.18
B25114.30
DL-Panthenol ≥99%
DL-Panthenol
Purity: 99%
CAS No.: 16485-10-2
Molecular Formula: C9H19NO4
Formula Weight: 205.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD00002944
Vzorec:
C₉H₁₉NO₄ Teplota tavenia: 66…69 °C |
Číslo MDL:
MFCD00002944 Číslo CAS: 16485-10-2 EINECS: 240-540-6 Merck Index: 14,2947 |