Tlačiť
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pyruvicaldehyde, Pyruvic aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
M0252-25ML M0252-100ML M0252-1L M0252-250ML M0252-500ML
SIALM0252-25MLEA 111.91 EUR
SIALM0252-25ML SIALM0252-100ML SIALM0252-1L SIALM0252-250ML SIALM0252-500ML
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Vzorec: C₃H₄O₂
Číslo MDL: MFCD00006960
Číslo CAS: 78-98-8
EINECS: 201-164-8