Tlačiť
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
209840250 209841000
ACRO209840250EA 106.7 EUR
ACRO209840250 ACRO209841000
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Teplota varu: 80…82 °C (27 mmHg)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003214
Číslo CAS: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %