Tlačiť
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
213540100 213540500 213540250
ACRO213540100EA 75.41 EUR
ACRO213540100 ACRO213540500 ACRO213540250
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 96%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Teplota varu: 68…70 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,54 g/cm³
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00003216
Číslo CAS: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %