Tlačiť
Catechol violet, pure indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
146540050 146540250
ACRO146540050EA 113.12 EUR
ACRO146540050 ACRO146540250
Catechol violet, pure indicator grade
Catechol violet
Vzorec: C₁₉H₁₄O₇S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005868
Číslo CAS: 115-41-3
EINECS: 204-088-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to dark green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
UV Lambda max 441 to 449 nm (in methanol)
Suitability (as complexom. indicator) Passes test